Merck
SAAR5885124
Sulfuric acid
95-99%, univAR
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352322
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
linia produktu
univAR
Próba
95-99%
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
bp
~290 °C (lit.)
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)