Merck
SAAR5822700
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
uniLAB
Synonim(y):
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
linia produktu
uniLAB
opakowanie
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)