Przejdź do
242969
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
ACS reagent
Synonim(y):
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-165-6
MDL number:
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium diphenylamine-4-sulfonate has the ability to form colored complexes with metal ions. Hence it is commonly used as an indicator to estimate the concentration of metal ions. It is also an efficient quencher of electrochemiluminescence of tris (2, 2′-bipyridine)-ruthenium (II).
Application
Sodium diphenylamine-4-sulfonate may be used in the synthesis of poly-(aniline-co-N-(4-sulfophenyl)aniline via polymerization with aniline. It may also be used as a reductant in the synthesis of branched gold nanocrystals from gold(III) chloride trihydrate in the presence of polyethylene glycol. These nanocrystals have potential application as electrocatalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D41301800176
description
ACS reagent
description
for redox titration
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?