Merck
SAAR5821010
Sodium acetate trihydrate
univAR
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
temp. samozapłonu
1112 °F
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5821010EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Inne uwagi
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)