Merck
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Synonim(y):
Methylene Blue hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClN3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
Nazwa produktu
Błękit metylenowy,
opakowanie
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4164600EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)