Merck
SAAR2236020
Dwuwodzian soli disodowej EDTA
univAR
Synonim(y):
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
Beilstein:
3900609
Kod UNSPSC:
12352107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2236020EM)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Chelator kationów dwuwartościowych. Hamuje enzymy, takie jak metaloproteazy, które do działania wymagają kationów dwuwartościowych.
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)