Merck
SAAR2233040
Ethylene glycol
univAR
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
Beilstein:
505945
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352137
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
univAR
temp. samozapłonu
752 °F
granice wybuchowości
15.3 %
opakowanie
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)