Kluczowe dokumenty
SAAR1863040
Diethyl ether
univAR™
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.6 (vs air)
linia produktu
univAR™
temp. samozapłonu
320 °F
granice wybuchowości
36.5 %
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)