Kluczowe dokumenty
PS690-250MG
Hexachlorobenzene
analytical standard
Synonim(y):
HCB
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 250 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-690
bp
323-326 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Klucz InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)