Merck
PS540
Barban
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.10
Beilstein:
2376181
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-540
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
ClCC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H9Cl2NO2/c12-6-1-2-7-16-11(15)14-10-5-3-4-9(13)8-10/h3-5,8H,6-7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z H Xu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 21(5), 596-598 (2003-08-30)
The Raman and infrared spectra of complex: [Cl(CO)2 (DPPE) W identical to CC6H4C identical to CC6H4NC]2 Re Cl(CO)3 (DPPE = bis (diphenylphosphino) ethane, (Ph)2PCH2CH2P(Ph)2) were measured at high external pressure (up to about 50 kbar). The pressure induced phase transition
Jan C Dobrowolski et al.
Journal of chemical information and modeling, 45(4), 1030-1038 (2005-07-28)
The structure and stability of two-component carbyne catenanes, viewed as model compounds for DNA catenanes, have been estimated by molecular mechanics (MM) calculations. The carbyne catenane molecules studied were composed from interwined cyclic molecules constituted solely from carbon atoms bonded
P P Smith et al.
Science (New York, N.Y.), 212(4492), 322-324 (1981-04-17)
High-resolution transmission electron microscopy, shows that carbon in the Allende carbonaceous chondrite meteorite is predominantly a poorly crystalline graphite. Such material is of interest as an important carrier of the isotopically anomalous noble gases found in carbonaceous chondrites.
Carbon allotropes: On the road to carbyne.
Michael M Haley
Nature chemistry, 2(11), 912-913 (2010-10-23)
Wesley A Chalifoux et al.
Nature chemistry, 2(11), 967-971 (2010-10-23)
Carbyne is an allotrope of carbon composed of sp-hybridized carbon atoms. Although its formation in the laboratory is suggested, no well-defined sample is described. Interest in carbyne and its potential properties remains intense because of, at least in part, technological