Kluczowe dokumenty
PHR9110
Supelco
(3R,6R)-3,6-Diphenylpiperazine-2,5-dione
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Ampicillin impurity G (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)