PHR9076
2,5-Dimethoxyphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Guaiacol impurity D (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
rodzina API
guaiacol
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)