Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.27 (vs air)
vapor pressure
0.11 mmHg ( 25 °C)
API family
guaiacol
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade synthesis grade |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| mp 26-29 °C (lit.) | mp 26-29 °C (lit.) | mp 26-29 °C (lit.) | mp 28-32 °C |
| vapor pressure 0.11 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.11 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.11 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.1 hPa ( 25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guaiacol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?