Kluczowe dokumenty
PHR9072
2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Metronidazole impurity D (PhEur), 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol
Wybierz wielkość
2890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2890,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCN1C=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2
Klucz InChI
DFMZECOLZRIPOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)