Merck
PHL83906
Sauchinone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Sauchinon to przeciwzapalny i przeciwutleniający lignan wyizolowany z Saururus chinensis, rośliny leczniczej stosowanej w leczeniu gorączki, żółtaczki, obrzęków i chorób zapalnych w orientalnej medycynie ludowej. Sauchinon hamuje indukowaną przez LPS ekspresję iNOS (NOS II), TNF-α i COX-2 w makrofagach poprzez tłumienie fosforylacjiIKBα. Wydaje się, że sauchinon chroni przed uszkodzeniem mięśnia sercowego w wyniku niedokrwienia/reperfuzji poprzez hamowanie fosforylacji p28.
Sauchinone ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)