MP150201
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silicon membrane
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 1 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
kompatybilność
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)