Przejdź do
SML0783
Sauchinone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
Biochem/physiol Actions
Sauchinone is an anti-inflammatory and antioxidant lignan isolated from Saururus chinensis a medical plant used for the treatment of fever, jaundice, oedema and inflammatory disease in oriental folk medicine. Sauchinone inhibits LPS-inducible iNOS (NOS II), TNF-α and COX-2 expression in macrophages through suppression of IKBα phosphorylation. It appears that sauchinone protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibition of p28 phosphorylation.
Sauchinone is an anti-inflammatory and antioxidant.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83906SML2610SML0413
Sauchinone phyproof® Reference Substance
PHL83906
Sauchinone
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sauchinone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)