Merck
PHL83306
Nepetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-6-methoxyflavone 7-β -D-glucoside, 6-Methoxyluteolin 7-glucoside, Nepetrin, Nepitrin
Wybierz wielkość
10 MG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C22H22O12/c1-31-21-14(33-22-20(30)19(29)17(27)15(7-23)34-22)6-13-16(18(21)28)11(26)5-12(32-13)8-2-3-9(24)10(25)4-8/h2-6,15,17,19-20,22-25,27-30H,7H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
Klucz InChI
DMXHXBGUNHLMQO-IWLDQSELSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arnika plantago salvia
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)