Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
PEFNSGRTCBGNAN-QNDFHXLGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) metabolomics |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?