Merck
PHL82675
4′,5,7-Trihydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Sarothrin
Wybierz wielkość
10 MG
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1690,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.31
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
ciąg SMILES
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3ccc(cc3)O)OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-16-11(20)10-12(21)17(24-2)14(8-4-6-9(19)7-5-8)26-15(10)18(25-3)13(16)22/h4-7,19-20,22H,1-3H3
Klucz InChI
KHZSFBNUQVEEQR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)