Merck
PHL82221
1,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(1S,3R,4R,5R)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1,3-Dicaffeoylquinic acid
Wybierz wielkość
10 MG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Klucz InChI
YDDUMTOHNYZQPO-PSEXTPKNSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
In literature, CAS Numbers 19870-46-3 and 30964-13-7 are each described as 1,3-dicaffeoylquinic acid, 1,5-dicaffeoylquinic acid, and cynarin. The IUPAC synonym for this product is provided for clarification.
Działania biochem./fizjol.
Phenolic compound found in artichoke. Antioxidant and choleretic properties. Potential immunosuppressive agent.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: achillea arnica
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)