Przejdź do
07538
Echinacoside
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H46O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.73
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4778612
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H46O20/c1-14-24(42)26(44)29(47)35(51-14)55-32-30(48)34(49-9-8-16-3-6-18(38)20(40)11-16)53-22(13-50-33-28(46)27(45)25(43)21(12-36)52-33)31(32)54-23(41)7-4-15-2-5-17(37)19(39)10-15/h2-7,10-11,14,21-22,24-40,42-48H,8-9,12-13H2,1H3/b7-4+/t14-,21+,22+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35-/m0/s1
InChI key
FSBUXLDOLNLABB-ISAKITKMSA-N
General description
Echinacoside (ECH) is a typical phenylethanoid glycoside. It is known to contain multiple unstable chemical bonds and high reactive functional groups which aids to pathways involving degradation and metabolism. It is isolated from the stems of Cistanches salsa. It is a crude drug mostly used as antisenium and antifatigue agents.
Biochem/physiol Actions
Caffeic acid glycoside found in herbal medicine. Potential therapeutic for Parkinson′s disease.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2411A4888N1638
description
analytical standard
description
BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
description
~80% (HPLC), powder
description
suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, BioReagent, suitable for cell culture
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Echinacoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)