Merck
PHL80144
Umckalin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxycoumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Wybierz wielkość
5 MG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.19
Beilstein:
1347824
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
Klucz InChI
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
  • Umckalin in immune support: A study published in "Molecules" examined the anti-quorum sensing and anti-biofilm properties of Pelargonium sidoides root extract against Pseudomonas aeruginosa. This research supports Umckalin′s application in immune support and provides a scientific basis for its use as a natural extract in combating bacterial infections (Abdel Bar et al., 2022).
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)