Merck
PHL89516
Scopoletin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
Wybierz wielkość
50 MG
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Beilstein:
156296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
203-205 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Scopoletin significantly increases activity of lipoprotein lipase in adipocytes by promoting transcription of the LPL gene. It also partially reverses inhibition of LPL by TNF-α.[1]
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)