Kluczowe dokumenty
N12380
Metalaxyl
analytical standard
Synonim(y):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-1099
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3
Klucz InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)