Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Wprowadzenie:
Adhezja komórek odgrywa główną rolę w komunikacji i regulacji komórkowej oraz ma fundamentalne znaczenie w rozwoju i utrzymaniu tkanek. Rodzina receptorów na powierzchni komórek, integryn, pośredniczy w przyłączaniu komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Integryny są cząsteczkami heterodimerowymi zawierającymi podjednostkę alfa i beta glikoproteiny transbłonowej, które są ze sobą niekowalencyjnie związane (1-2). W przeszłości przeciwciała były wykorzystywane do określania profili integryn w komórkach poprzez immunoprecypitację, immunofluorescencję, immunoblotting i cytometrię przepływową. Metody te są czasochłonne, pracochłonne lub wymagają zaawansowanego sprzętu.
Zestaw CHEMICON® Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array został zaprojektowany jako ekonomiczna, wydajna metoda identyfikacji integryn na powierzchni komórek. Format zestawu wykorzystuje 12 x 8-dołkowe wymienne paski w ramce płytki dla wygody i elastyczności w projektowaniu testów. Test Integrin-Mediated Cell Adhesion Array można wykonać w ciągu 1-2 godzin, zapewniając szybki, ilościowy test do charakterystyki ekspresji powierzchniowej integryn beta.
Ponadto Chemicon nadal oferuje liczne produkty do badania migracji, inwazji i adhezji, w tym:
- Alpha Integrin-Mediated Cell Adhesion Array (ECM530)
- Zestaw Combo do oznaczania adhezji komórek za pośrednictwem integryn alfa/Beta (ECM532)
- QCM 8μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM510)
- QCM 5μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM512)
- QCM 96-dołkowy test migracji komórek chemotaksji 3μm (ECM515)
- QCM 96-dołkowy test inwazji komórek (ECM555)
- 24-studzienkowe systemy do badania migracji i inwazji komórek
- CytoMatrix Paski do badania adhezji komórek (pokryte białkiem ECM)
- QuantiMatrix Zestawy ELISA białka ECM
Zasada testu:
Test CHEMICON Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array wykorzystuje mysie przeciwciała monoklonalne generowane przeciwko ludzkim integrynom/podjednostkom beta (Ăeta1, Ăeta2, Ăeta3, Ăeta4, Ăeta6, alphaVeta5 i alpha5eta1), które są unieruchomione na płytce mikromiareczkowej pokrytej kozim przeciwciałem przeciw mysim. Płytka jest następnie używana do wychwytywania komórek wyrażających te integryny na ich powierzchni komórkowej; studzienki pokryte kozim przeciwciałem przeciw mysim są dostarczane jako negatywna kontrola testu. Każdy pasek (łącznie 8 dołków) składa się z 7 dołków pokrytych przeciwciałami integrynowymi i jednego dołka z kontrolą negatywną (patrz układ płytki na stronie 3). Komórki eksperymentalne są wysiewane na pokryte podłoże i inkubowane. Następnie niezwiązane komórki są wypłukiwane, a przylegające komórki są utrwalane i barwione. Względne przyleganie komórek jest określane za pomocą odczytów absorbancji.
Dodatkowe informacje na temat monoklonali zawartych w zestawie:
*Mouse anti-Beta 1 [CD29], klon P4G11, (Hu, Mky, Rb)
*Mouse anty-Beta 2 [CD18], klon P4H9, (Hu)
*Mouse anty-Beta 3 [CD61], klon 25E11, (Hu)
*Mysz anty-Beta 4 [CD104], klon ASC-9, (Hu)
*Mysz anty-Beta 6, klon CSb6, (Hu, Rt, Mky, Rb)
*Mysz anty-alfa V/beta 5 [CD51/CD61], klon P1F6, (Hu, Chk)
*Mysz anty-alfa 5/beta 1 [VLA5, FNR], klon HA5, (Hu, Por)
Adhezja komórek odgrywa główną rolę w komunikacji i regulacji komórkowej oraz ma fundamentalne znaczenie w rozwoju i utrzymaniu tkanek. Rodzina receptorów na powierzchni komórek, integryn, pośredniczy w przyłączaniu komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Integryny są cząsteczkami heterodimerowymi zawierającymi podjednostkę alfa i beta glikoproteiny transbłonowej, które są ze sobą niekowalencyjnie związane (1-2). W przeszłości przeciwciała były wykorzystywane do określania profili integryn w komórkach poprzez immunoprecypitację, immunofluorescencję, immunoblotting i cytometrię przepływową. Metody te są czasochłonne, pracochłonne lub wymagają zaawansowanego sprzętu.
Zestaw CHEMICON® Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array został zaprojektowany jako ekonomiczna, wydajna metoda identyfikacji integryn na powierzchni komórek. Format zestawu wykorzystuje 12 x 8-dołkowe wymienne paski w ramce płytki dla wygody i elastyczności w projektowaniu testów. Test Integrin-Mediated Cell Adhesion Array można wykonać w ciągu 1-2 godzin, zapewniając szybki, ilościowy test do charakterystyki ekspresji powierzchniowej integryn beta.
Ponadto Chemicon nadal oferuje liczne produkty do badania migracji, inwazji i adhezji, w tym:
- Alpha Integrin-Mediated Cell Adhesion Array (ECM530)
- Zestaw Combo do oznaczania adhezji komórek za pośrednictwem integryn alfa/Beta (ECM532)
- QCM 8μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM510)
- QCM 5μm 96-dołkowy test chemotaksji migracji komórek (ECM512)
- QCM 96-dołkowy test migracji komórek chemotaksji 3μm (ECM515)
- QCM 96-dołkowy test inwazji komórek (ECM555)
- 24-studzienkowe systemy do badania migracji i inwazji komórek
- CytoMatrix Paski do badania adhezji komórek (pokryte białkiem ECM)
- QuantiMatrix Zestawy ELISA białka ECM
Zasada testu:
Test CHEMICON Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array wykorzystuje mysie przeciwciała monoklonalne generowane przeciwko ludzkim integrynom/podjednostkom beta (Ăeta1, Ăeta2, Ăeta3, Ăeta4, Ăeta6, alphaVeta5 i alpha5eta1), które są unieruchomione na płytce mikromiareczkowej pokrytej kozim przeciwciałem przeciw mysim. Płytka jest następnie używana do wychwytywania komórek wyrażających te integryny na ich powierzchni komórkowej; studzienki pokryte kozim przeciwciałem przeciw mysim są dostarczane jako negatywna kontrola testu. Każdy pasek (łącznie 8 dołków) składa się z 7 dołków pokrytych przeciwciałami integrynowymi i jednego dołka z kontrolą negatywną (patrz układ płytki na stronie 3). Komórki eksperymentalne są wysiewane na pokryte podłoże i inkubowane. Następnie niezwiązane komórki są wypłukiwane, a przylegające komórki są utrwalane i barwione. Względne przyleganie komórek jest określane za pomocą odczytów absorbancji.
Dodatkowe informacje na temat monoklonali zawartych w zestawie:
*Mouse anti-Beta 1 [CD29], klon P4G11, (Hu, Mky, Rb)
*Mouse anty-Beta 2 [CD18], klon P4H9, (Hu)
*Mouse anty-Beta 3 [CD61], klon 25E11, (Hu)
*Mysz anty-Beta 4 [CD104], klon ASC-9, (Hu)
*Mysz anty-Beta 6, klon CSb6, (Hu, Rt, Mky, Rb)
*Mysz anty-alfa V/beta 5 [CD51/CD61], klon P1F6, (Hu, Chk)
*Mysz anty-alfa 5/beta 1 [VLA5, FNR], klon HA5, (Hu, Por)
Application
Test ten może zastąpić analizę FACS i jest przydatny do badania ludzkich komórek adherentnych pod kątem obecności integryn na powierzchni komórek lub do monitorowania różnicowania komórek in vitro lub modyfikacji genetycznej komórek.
Zestaw CHEMICON® Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit może być stosowany do oceny obecności lub braku specyficznych integryn na powierzchni komórek. Test ten może zastąpić analizę FACS (3) i jest przydatny do badania ludzkich komórek adherentnych pod kątem obecności integryn na powierzchni komórek lub do monitorowania różnicowania komórek in vitro lub modyfikacji genetycznej komórek.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Packaging
96 studni
Preparation Note
Płytki eksperymentalne i kontrolne mogą być przechowywane w temperaturze od 2° do 8°C w torebce foliowej aż do upływu ich terminu ważności. Niewykorzystane paski można umieścić z powrotem w torebce w celu przechowywania. Należy upewnić się, że środek osuszający pozostaje w woreczku, a woreczek jest bezpiecznie zamknięty.
Środki ostrożności:
- Barwnik komórkowy zawiera niewielkie ilości fioletu krystalicznego, substancji toksycznej, która może powodować raka i dziedziczne uszkodzenia genetyczne. Należy obchodzić się ostrożnie. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
- Bufor ekstrakcyjny zawiera alkohol. Unikać spożycia wewnętrznego.
Środki ostrożności:
- Barwnik komórkowy zawiera niewielkie ilości fioletu krystalicznego, substancji toksycznej, która może powodować raka i dziedziczne uszkodzenia genetyczne. Należy obchodzić się ostrożnie. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
- Bufor ekstrakcyjny zawiera alkohol. Unikać spożycia wewnętrznego.
Other Notes
Beta Integrin Array Plate: (PN: 90600) One 96-well plate with 12 strips. Each strip contains one well each of the mouse anti-beta integrin monoclonal antibodies: (beta1, beta2, beta3, beta4, beta6, alphaVbeta5, and alpha5beta1), and one goat anti-mouse negative well. See the plate layout on product insert.
Cell Stain Solution: (Part No. 90144) One 20 mL bottle.
Extraction Buffer: (Part No. 90145) One 20 mL bottle.
Assay Buffer: (Part No. 90601) One 100 mL bottle.
Cell Stain Solution: (Part No. 90144) One 20 mL bottle.
Extraction Buffer: (Part No. 90145) One 20 mL bottle.
Assay Buffer: (Part No. 90601) One 100 mL bottle.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Janusz Franco-Barraza et al.
eLife, 6 (2017-02-01)
Desmoplasia, a fibrotic mass including cancer-associated fibroblasts (CAFs) and self-sustaining extracellular matrix (D-ECM), is a puzzling feature of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDACs). Conflicting studies have identified tumor-restricting and tumor-promoting roles of PDAC-associated desmoplasia, suggesting that individual CAF/D-ECM protein constituents have
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM531 | 04053252734724 |