Przejdź do
L4386
L-15 Medium (Leibovitz)
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Leibovitz L15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-15 Medium (Leibovitz), With L-glutamine, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
L-15 Medium (Leibovitz) is formulated for use in carbon dioxide (CO2) free systems requiring sodium bicarbonate supplements. It supports established cell lines, such as human larynx epidermoid cells (HEp-2) and Rhesus monkey kidney epithelial cells (LLC-MK2), as well as primary explants of embryonic and adult human tissue. L-15 medium can also be used for culturing viruses.
Application
L-15 Medium (Leibovitz) has been used:
  • to study the toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) with primary cultures of Eisenia fetida coelomocytes[1]
  • to culture crab hepatopancreas and ovary tissues
  • as a component of the dissociation medium for infusion of the pancreas of mice[2]
Preparation Note
Formulated to contain 13.8 grams of powder per liter of medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1518L5520M7528
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15 Medium (Leibovitz)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)