Merck
N11404
Carbendazim
analytical standard
Synonim(y):
BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Beilstein:
649044
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-1077
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Klucz InChI
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Diego Forni et al.
BMC genomics, 16, 891-891 (2015-11-04)
Copy number variation (CNV) is a major component of genomic variation, yet methods to accurately type genomic CNV lag behind methods that type single nucleotide variation. High-throughput sequencing can contribute to these methods by using sequence read depth, which takes
Gonzalo Martínez-Fernández et al.
FEMS microbiology ecology, 91(8), fiv079-fiv079 (2015-07-18)
Study of the efficacy of methanogenesis inhibitors in the rumen has given inconsistent results, mainly due to poorly understood effects on the key microbial groups involved in pathways for methane (CH4) synthesis. The experiment described in this report was designed
D K Bayer et al.
Clinical and experimental immunology, 178(3), 459-469 (2014-07-22)
In areas without newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID), disease-defining infections may lead to diagnosis, and in some cases, may not be identified prior to the first year of life. We describe a female infant who presented with disseminated
Jae-Ran Lee et al.
Human mutation, 36(1), 69-78 (2014-09-30)
KIF1A is a neuron-specific motor protein that plays important roles in cargo transport along neurites. Recessive mutations in KIF1A were previously described in families with spastic paraparesis or sensory and autonomic neuropathy type-2. Here, we report 11 heterozygous de novo
Wojciech Dabrowski et al.
Clinical nephrology, 82(1), 41-50 (2014-06-03)
To analyze the effect and the time course of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) with net ultrafiltration (UF) on intra-abdominal pressure (IAP) body fluid volumes in septic shock patients with acute kidney injury (AKI). Patients were studied at baseline and after