Kluczowe dokumenty
K5176-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 50 mm × 400 mm
Wybierz wielkość
1 EA
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Omnifit 006ERG-50-40
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
50 mm × 400 mm
Opis ogólny
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)