Kluczowe dokumenty
K08670667
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 300 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X300
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
300 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)