Kluczowe dokumenty
WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z754811
Wybierz wielkość
1 PKG
838,00 zł
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
838,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
Średnica
47 mm
Opis ogólny
Filtr MembraClear PCM firmy Cytiva jest przeznaczony do pobierania próbek azbestu przy użyciu metody filtra membranowego do mikroskopii z kontrastem fazowym. Pobieranie próbek azbestu izoluje te włókna od krążącego powietrza w celu określenia stężenia.
Cechy i korzyści
  • Membrany z mieszanki estrów celulozy przeznaczone do stosowania w "metodzie gorących bloków".
  • Biała z czarną siatką dla wysokiego kontrastu podczas testowania azbestu przy użyciu mikroskopii
  • Staje się przezroczysty po obróbce parą acetonu, odróżniając włókna od krystalicznych artefaktów
  • Rozmiar porów 0,8 um, z trzema opcjami średnicy filtra
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)