Kluczowe dokumenty
K08670658
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 125 mm × 4 mm
Synonim(y):
Kromasil C18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-5-C18-4.0X125
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
125 mm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • QbD-Engineered Development and Validation of a RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of Rutin and Ciprofloxacin HCl in Bilosomal Nanoformulation...: W niniejszym badaniu wykorzystano kolumnę HPLC 2185 C18 do opracowania solidnej, opracowanej zgodnie z zasadą jakości przez projektowanie (QbD) metody jednoczesnego szacowania rutyny i cyprofloksacyny, zwiększającej dokładność analityczną w preparatach farmaceutycznych (Shamim et al., 2023).
  • Zielona chemia analityczna i projektowanie eksperymentalne: połączone podejście do analizy zonisamidu...: Podkreśla zastosowanie kolumny HPLC 2185 C18 we wdrażaniu zasad zielonej chemii analitycznej do analizy zonisamidu, przyczyniając się do zrównoważonych praktyk laboratoryjnych (Elsheikh i in., 2023).
  • Prosta metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ultrafiolecie do jednoczesnego rozdzielania i wykrywania 14 zanieczyszczeń bisfenolowych w materiałach budowlanych: Wykazano skuteczność kolumny HPLC 2185 C18 w analizie środowiskowej, w szczególności w wykrywaniu zanieczyszczeń bisfenolem w materiałach budowlanych, w odpowiedzi na istotne obawy dotyczące zdrowia środowiskowego (Han et al., 2023).
  • Opracowanie i walidacja ilościowego oznaczania zanieczyszczeń 7-nitrozowych w sitagliptynie za pomocą ultrawydajnej chromatografii cieczowej z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas...: W artykule wykorzystano kolumnę 2185 C18 HPLC do czułego wykrywania i oznaczania ilościowego zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych, zapewniając bezpieczeństwo leków i zgodność z normami regulacyjnymi (Chittireddy et al., 2022).
  • Proste i czułe metody RP-HPLC i spektroskopii UV do oznaczania etabonianu remogliflozyny w preparatach czystych i farmaceutycznych...: Wykorzystuje kolumnę HPLC 2185C18do ustanowienia prostej i czułej metody analizy remogliflozyny, wspomagając kontrolę jakości i rozwój leków przeciwcukrzycowych (Itigimatha et al., 2022).
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)