Kluczowe dokumenty
K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produkt K08670482 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
250 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the best way to store and clean out a Kromasil 100-5-C8 column? Thank you!
    1 answer
    1. Wash out all water and buffers from bonded silica columns and store in organic solvent. Unbonded silica columns may be stored in hexane, heptane or similar organic solvent. Keep in a cool area and replace end-caps to prevent the packing bed drying out.
      Please access the provided link for information on Care & Use of Kromasil HPLC Columns :https://www.kromasil.com/support/care_and_use.php