G006128
Analiza HPLC białek metodą wykluczania wielkości na kolumnach 7691 SEC-300, wpływ szybkości przepływu (kolumna 30 cm)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777028)
mobile phase: 150 mM potassium phosphate, pH 6.8
flow rate: as indicated on figure
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)