G005876
LC/MS/MS Analysis of Vitamin D Metabolites on Ascentis® Express F5 (Monitored Ions)
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)