Kluczowe dokumenty
G005749
Analiza HPLC taksoli na urządzeniu Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express F5 do skutecznego oddzielania taksoli.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Baccatin III, ≥95% (HPLC)
    10-Deacetylpaditaxel
    Cephalomannine, ≥97% (HPLC), solid
    10-Deacetyl-7-epipaclitaxel
    Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
    7-Epipaclitaxel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)