Kluczowe dokumenty
G005665
Analiza HPLC aminopteryny i związków pokrewnych na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis C18 do analizy aminopteryny, kwasu foliowego i metotreksatu. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na aparacie Ascentis Express C18
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Aminopterin
    Folic acid
    Methotrexate
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)