G005651
Analiza HPLC 16 związków triazyny i fenylomocznika w 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 53% B in 70 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)