Kluczowe dokumenty
G005650
Analiza HPLC syntetycznych barwników spożywczych na aparacie Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium phosphate monobasic, pH 7.0 with ammonium hydroxide; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 10% A constant; 85 to 25% B, 5 to 65% C in 6 min; 25% B, 65% C held for 5 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL each in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Tartrazine
    Amaranth
    Indigo carmine
    New Coccine
    Sunset Yellow FCF
    Allura Red AC
    Fast Green FCF
    Erioglaucine disodium salt
    Erythrosin B sodium salt
    Phloxine B
    Rose bengal
    Zobacz wszystko (11)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)