Kluczowe dokumenty
G005607
Analiza LC-MS/MS melaminy wyekstrahowanej z mleka w 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in 10:90 (v/v) water:acetonitrile; [B] 10 mM ammonium formate in 30:70 (v/v) water:acetonitrile
gradient: held at 0% B for 5 min; 0 to 100% B in 0.1 min; held at 100% B for 4.9 min; 100 to 0% B in 0.1 min; held at 0% B for 4.9 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 Q-Trap
injection: 2 μL
sample: SPE extract from spiked milk
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Melamine, analytical standard
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)