Kluczowe dokumenty
G005490
Analiza SFC enancjomerów 1-(1-naftylo)etyloaminy na celulozie DMP 6513
application for SFC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
przydatność
application for SFC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)