Kluczowe dokumenty
G004616
HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    DL-Propranolol hydrochloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)