Kluczowe dokumenty
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)