Kluczowe dokumenty
G004377
Metoda US EPA 608.1/608.2: Analiza GC pestycydów chloroorganicznych na 2833-608
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
Zastosowanie
environmental
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)