G003121
HPLC Analysis of Pesticides on Ascentis® C8 (15 cm x 4.6 mm x 5 μm)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 100 μL
sample: as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
environmental
Informacje prawne
Analit
kartridż do prekolumny
kolumna analityczna
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)