Kluczowe dokumenty
G000507
GC Analysis of Volatiles in Milk (Before and After Exposure to Sunlight) on Supel-Q PLOT after SPME using a 75 μm PDMS/Carboxen Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 3 g of 2% milk + 10 μL internal standard solution (20 μg/mL 4-methyl-2-pentanone) (9 mL GC vial)
SPME fiber: PDMS/Carboxen, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 15 min with constant stirring at 45 °C
desorption process: 5 min, 250 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 70 °C (2 min) to 140 °C at 6 °C/min (2 min hold) then to 220 °C at 6 °C/min (5 min hold)
inj. temp.: 250 °C
detector: GC-MS ion trap, m/z = 33-300
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless, closed 2 min
liner: 0.75 mm liner
sample: Milk
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
W tym badaniu SPME wykorzystano do analizy substancji lotnych w mleku przy użyciu metody headspace. Światło może katalizować powstawanie nadtlenków, które mogą rozszczepiać podwójne wiązania w kwasach tłuszczowych. Rozszczepione produkty uboczne tworzą aldehydy, które mogą nadawać żywności ostry smak. Dr Ray Marsili zbadał możliwość wykorzystania SPME jako zastępczego urządzenia do przygotowywania próbek przed analizą GC/MS. Włókno Carboxen/PDMS zostało ocenione pod kątem ekstrakcji niskich poziomów ppb pentanalu, heksanalu i dimetylodisiarczku. Wyniki porównania SPME z dynamiczną analizą headspace wskazują, że SPME-GC/MS jest bardziej dokładna i precyzyjna, zapewniając jednocześnie czułość równoważną DH-GC/MS. Zastosowana kolumna GC, Supel-Q PLOT, działa poprzez chromatografię gaz-ciało stałe z adsorbentem DVB i pozwala na oddzielenie szerokiego zakresu analitów.
Informacje prawne
Analit
Opis
    4-Methyl-2-pentanone
    Dimethyl disulfide
    Hexanal
    3-Methylpentane
    Acetone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)