Merck
F2053
Supelco
3-Hydroxycarbofuran
analytical standard
Synonim(y):
Carbofuran-3-hydroxy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
1383873
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 50 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc.
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Klucz InChI
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)