Kluczowe dokumenty
ES5514
ChromegaChiral Chiral CCO, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 153151-CCO
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCO to powlekana polisacharydem chiralna faza stacjonarna i kolumny, które są wytwarzane przy użyciu unikalnego procesu produkcji polegającego na powlekaniu sprawdzonego selektora chiralnego, tris-(3,5-di-metylofenylo) karbamoilocelulozy na wysokiej czystości, wysokowydajnej krzemionce. Kolumny ChromegaChiral CCO są dostępne w rozmiarach cząstek 3, 5, 10 i 20 mikronów, umożliwiając łatwe skalowanie od skali analitycznej do preparatywnej przy użyciu warunków HPLC lub SFC.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)