Merck
ERMAC053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
1 EA
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Beilstein:
1879312
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Klucz InChI
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)