Kluczowe dokumenty
EMB2168
Coconut shell (C, H, N)
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
producent / nazwa handlowa
Elemental Microanalysis Limited
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Skorupa orzecha kokosowego (C, H, N) jest organicznym wzorcem analitycznym (OAS), który składa się z jednorodnej partii wzorca skorupy orzecha kokosowego do stosowania jako rutynowy roboczy wzorzec mikroanalityczny do oznaczania węgla, wodoru i azotu. Powinien być przechowywany w temperaturze od 20°C do 25°C i szczelnie zamknięty z dala od światła i wilgoci. W normalnych warunkach nie jest higroskopijny i może być stosowany bez wstępnego suszenia.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegóły można znaleźć w certyfikacie
Analiza pierwiastkowa: Węgiel, wodór i azot
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)